Documenti fondamentali
W288500
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1-propanol
≥98%, FCC
Sinonimo/i:
3-Phenylpropyl alcohol, Hydrocinnamyl alcohol
Scegli un formato
W288500-SAMPLE
50,30 €
1 KG
113,00 €
10 KG
704,00 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W288500-SAMPLE
50,30 €
1 KG
113,00 €
10 KG
704,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero FEMA:
2885
Beilstein:
1857542
Numero CE:
N° CoE:
80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.031
NACRES:
NA.21
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
119-121 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−18 °C (lit.)
Densità
1.001 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsam; cinnamon; hyacinth; floral; spicy
Stringa SMILE
OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Phenyl-1-propanol is a volatile compound that is reported to occur in styrax gum[1], guava fruit[2], and beeswax.[3]
Applicazioni
Preservative in cosmetics - This alcohol a natural fragrance with antimicrobial properties against bacteria and molds. It is used in combination with Heliotropin or Piperonal as a preservative for cosmetic products.
This alcohol or its ester derivatives are used as fragrance component in fresh flower compositions, like lilac, hyacinth, and lily of the valley because of the balsamic odor character.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Chemical composition of the essential oils from Turkish and Honduras Styrax.
Fernandez X, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 20(1), 70-73 (2005)
Jörgen Samuelsson et al.
Journal of chromatography. A, 1217(46), 7215-7221 (2010-10-12)
The elution by characteristic points (ECP) method is a very rapid and precise method for determination of the phase system equilibrium of phase systems in broad solute concentration ranges. Thus, the method is especially suitable for rapid characterization of high
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49 Suppl 2, S246-S251 (2011-08-23)
A toxicologic and dermatologic review of 3-phenyl-1-propanol when used as a fragrance ingredient is presented. 3-Phenyl-1-propanol is a member of the fragrance structural group cinnamyl phenylpropyl compounds. The common characteristic structural element of cinnamyl phenylpropyl materials is an aryl substituted
Soyeong Kang et al.
The Journal of organic chemistry, 75(1), 237-240 (2009-12-05)
A highly efficient, enantioselective sequence has been developed for the synthesis of (S)- and (R)-dapoxetine. The pathways involve the intermediacy of the 6-membered-ring sulfamate esters 4, which were generated by Du Bois asymmetric C-H amination reactions of the prochiral sulfamate
Chemical composition of the essential oil and headspace solid-phase microextraction of the guava fruit (Psidium guajava L.).
Paniandy JC, et al.
J. Essent. Oil Res., 12(2), 153-158 (2000)