Documenti fondamentali
170275
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
98%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethyl-2-phenylethyl alcohol, Benzyl dimethyl carbinol
Scegli un formato
100 G
39,41 €
39,41 €
Prezzo di listino56,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
39,41 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2C(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
1855608
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
39,41 €
Prezzo di listino56,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
23-25 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11H,8H2,1-2H3
RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol was used in the preparation of 2-methyl-1-phenyl-2-propyl bromide[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
David C Magri et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(19), 3418-3429 (2003-10-31)
Two dialkyl peroxides, devised as kinetic probes for the heterogeneous electron transfer (ET), are studied using heterogeneous and homogeneous electrochemical techniques. The peroxides react by concerted dissociative ET reduction of the O-O bond. Under heterogeneous conditions, the only products isolated
Takao Raku et al.
Biotechnology letters, 26(8), 665-670 (2004-06-18)
For the purpose of developing a new synthetic polymer containing an asymmetric molecule branch, three racemic alcohols, i.e. 1-phenylethanol, 1-(4-methylphenyl)ethanol and 1-(2-naphthyl)ethanol, were esterified enzymatically with divinyladipate using a lipase from Pseudomonas cepacia. The enzymatic acylation of alcohols produced monoacylated