Vai a
8.53082
Boc-N-Me-Ala-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-N-Me-Ala-OH, N-α-t.-Boc-N-α-methyl-L-alanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
380,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
89-92 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](C)C(=O)O)(C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
General description
Standard building block for introduction of alanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=0.5 in ethanol): -33.0 - -28.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-9002
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.530018.530878.53057
Boc-Ala-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53001
Boc-Ala-OH
Boc-D-Ala-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53087
Boc-D-Ala-OH
Boc-β-Ala-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53057
Boc-β-Ala-OH
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
89-92 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-N-Me-Ala-OH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c