Documenti fondamentali
154261
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylaniline
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-m-toluidine
Scegli un formato
10 G
37,40 €
37,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
37,40 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
37,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
240 °C (lit.)
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cc(N)ccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-3-methylaniline was used in the preparation of 1-(4-bromo-3-methylphenyl)pyrrolidin-2-one[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Multikilogram-scale synthesis of a biphenyl carboxylic acid derivative using a Pd/C-mediated suzuki coupling approach.
Organic Process Research & Development, 3(4), 248-252 (1999)