Documenti fondamentali
154245
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloroaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(Cl)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
70-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BrClN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-2-chloroaniline was used in the peparation of 3,4-dichloro-α-trichloromethylbenzyl alcohol[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
THE REACTION OF CHLORAL WITH HALOBENZENES AND WITH 2, 4-DICHLOROPHENOL: SYNTHESIS OF HALOGENATED ETHYLBENZENES AND OF α-METHOXYPHENYLACETIC ACIDS.
Reeve W, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 44(5), 575-582 (1966)