Documenti fondamentali
154067
Sigma-Aldrich
4-Bromo-α-methylbenzylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.566 (lit.)
Densità
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-α-methylbenzylamine acid may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)