130648
4-Nitroacetanilide
98%
Sinonimo/i:
4′-Nitroacetanilide, Acetic acid 4-nitroanilide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
213-215 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3