Documenti fondamentali
153737
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
98%
Sinonimo/i:
1-Carbethoxy-4-piperidone, 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
Scegli un formato
10 G
14,28 €
50 G
48,45 €
14,28 €
Prezzo di listino20,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
14,28 €
50 G
48,45 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.19
Beilstein:
640967
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
14,28 €
Prezzo di listino20,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
Densità
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate (1-carbethoxy-4-piperidone) was used to prepare tertiary alcohols[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eric Gundersen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1891-1894 (2005-03-23)
Alzheimer's disease (AD) is a debilitating disease widely thought to be associated with the accumulation of beta amyloid (Abeta) in the brain. Inhibition of gamma-secretase, one of the enzymes responsible for Abeta production, may be a useful strategy for the