Documenti fondamentali
15348
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-NO2)-OH
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Boc-4-nitro-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.30
Beilstein:
2820671
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D +8±1°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(7-5-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
XBQADBXCNQPHHY-NSHDSACASA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)