Documenti
421707
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OMe
98%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine methyl ester, Boc-L-phenylalanine methyl ester
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Beilstein:
3061910
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −4.0°, c = 2 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
36-40 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-12(13(17)19-4)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,16,18)/t12-/m0/s1
SDSWSVBXRBXPRL-LBPRGKRZSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Natashya Falcone et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 20(6), 838-845 (2018-12-01)
Nicotinamide and pyridine-containing conjugates have attracted a lot of attention in research as they have found use in a wide range of applications including as redox flow batteries and calcium channel blockers, in biocatalysis, and in metabolism. The interesting redox