Documenti fondamentali
15302
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-butanol
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
Scegli un formato
1 ML
86,20 €
5 ML
305,00 €
86,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
86,20 €
5 ML
305,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CNH(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.25
Beilstein:
3603307
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
86,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Densità
1.02 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Boc
amine
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block for spermidine analogues[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
M.J. Araujo et al.
J. Chem. Res. Synop., 366-366 (1996)
Ibrahim Khadra et al.
International journal of pharmaceutics, 561, 43-46 (2019-02-18)
Oral Thin Film (OTF) is a newly emerging drug delivery system which has many benefits for patients. Although there has been some formulation of OTF products, these have mainly been as confectionary or dental health products. The most significant benefit