Documenti fondamentali
152730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxypyridine
98%
Scegli un formato
25 G
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
104,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. ebollizione
185-186 °C (lit.)
Densità
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
VAVGOGHLNAJECD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The FT-Raman and Fourier transform infrared (FTIR) spectra of 2-Chloro-6-methoxypyridine has been studied[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(5), 1625-1632 (2011-03-09)
The Fourier transform infrared (FTIR) and FT-Raman spectra of 2-chloro-6-methoxypyridine have been recorded in the range 3700-400 and 3700-100 cm(-1), respectively. The complete vibrational assignment and analysis of the fundamental modes of the compound was carried out using the observed