15268
N-Boc-diethanolamine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.460
Densità
1.085 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N(CCO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10(4-6-11)5-7-12/h11-12H,4-7H2,1-3H3
KMUNFRBJXIEULW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)