Documenti
151440
Sigma-Aldrich
Methyl chlorooxoacetate
96%
Sinonimo/i:
Monomethyl oxalyl chloride, Chloroglyoxylic acid methyl ester, Methyl (chloroformyl)formate, Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxalate, Methyl oxalyl chloride
About This Item
Formula condensata:
ClCOCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.51
Beilstein:
1071541
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
118-120 °C (lit.)
Densità
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Regioselective synthesis of fused coumarins
  • Cyclization to form substituted isoxazoles and heterocycles
  • Intramolecular Wittig reactions
  • Silyl enol ether acylation
  • Iron-mediated cleavage of C-C bonds
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4