Documenti fondamentali
308676
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
97%
Scegli un formato
10 G
52,30 €
50 G
126,00 €
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
52,30 €
50 G
126,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(NH2)CO2CH3·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)