Documenti fondamentali
15098
Sigma-Aldrich
Boc-D-Gln-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
Boc-D-glutamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
Beilstein:
1981311
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0%
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1
VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
Informazioni sul gene
human ... CCR2(1231)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)