Documenti fondamentali
S5633
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester hydrochloride
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
L-Serine phenylmethyl ester hydrochloride (1:1)
Scegli un formato
5 G
197,00 €
25 G
644,00 €
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
197,00 €
25 G
644,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
L-Serine benzyl ester hydrochloride,
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
MGZWCDQAKCHOBX-FVGYRXGTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)