150010
Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt
98%
Sinonimo/i:
3,5-Bis(carbomethoxy)benzenesulfonic acid sodium salt, 3,5-Di(carbomethoxy)benzenesulfonic acid sodium salt, 5-Sulfoisophthalic acid dimethyl ester sodium salt, Dimethyl 5-(sodiosulfo)isophthalate, Dimethyl sulfoisophthalate sodium salt, Sodium 3,5-(dimethoxycarbonyl)benzenesulfonate
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
sulfonic acid
Stringa SMILE
[Na+].COC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O7S.Na/c1-16-9(11)6-3-7(10(12)17-2)5-8(4-6)18(13,14)15;/h3-5H,1-2H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
LLHSEQCZSNZLRI-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Enhancing poly(lactic acid) crystallization: Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt was used as a nucleating agent in poly(lactic acid), significantly improving its crystallization behavior, which is crucial for developing biodegradable plastics with enhanced mechanical properties (Jongpanya-Ngam et al., 2022).
- Development of biodegradable polyester ionomers: A study on biodegradable aliphatic polyester ionomers, potentially incorporating Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt, focused on synthesizing environmentally friendly materials that offer practical benefits in medical and packaging applications (Han et al., 2004).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?