Documenti fondamentali
132934
Sigma-Aldrich
Aniline
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Aminobenzene, Benzenamine
Scegli un formato
500 ML
31,20 €
1 L
47,20 €
2.5 L
108,00 €
18 L
719,00 €
31,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
31,20 €
1 L
47,20 €
2.5 L
108,00 €
18 L
719,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.13
Beilstein:
605631
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39030407
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
99%
P. ebollizione:
184 °C (lit.)
Tensione di vapore:
0.7 mmHg ( 25 °C)
31,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.22 (185 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.7 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1139 °F
Limite di esplosione
11 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.586 (lit.)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L)
P. ebollizione
184 °C (lit.)
Punto di fusione
−6 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Aniline is an aromatic amine. It is a key industrial intermediate, widely employed for the preparation of dyes, rubber, resins and polymers.[1] Complete vibrational assignements of aniline and its deuterated forms (aniline-NHD and aniline-ND2) have been reported.1 p-aminodiphenylamine (ADPA) has been reported to be formed as a major intermediate during the electropolymerizatrion of aniline.[2] Its viscosity has been reported to be 3.1457cp at 30°C.[3] Quantitative transformation of nitrobenzene to aniline has been carried out by employing functionalized plasmonic Au/TiO2 photocatalyst along with a Ag co-catalyst.[4] Aniline can be prepared from nitrobenzene, via hydrogenation in the presence of Cu, Ni, Pt, Pd and Au (catalyst). It can also be prepared by photocatalytic reduction of nitrobenzene in the presence of WO3-Ag hybrid nanowires.[1]
Applicazioni
Aniline may be used in the preparation of azobenzene.[5]
Azioni biochim/fisiol
The acute toxicity of aniline involves its activation in vivo to 4-hydroxyaniline and the formation of adducts with hemoglobin. In erythrocytes, this is associated with the release of iron and the accumulation of methemoglobin and the development of hemolytic anemia and inflammation of the spleen. Tumor formation is often observed in the spleen on prolonged administration.
Proprietà fisiche
Material darkens in storage to reddish-brown with no loss in purity.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
The application of fast scan cyclic voltammetry. Mechanistic study of the initial stage of electropolymerization of aniline in aqueous solutions.
Yang H and Bard AJ.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 339(1), 423-449 (1992)
Atsuhiro Tanaka et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(25), 2551-2553 (2013-02-21)
A functionalized plasmonic Au/TiO2 photocatalyst with an Ag co-catalyst was successfully prepared by the combination of two types of photodeposition methods, and it quantitatively converted nitrobenzene and 2-propanol to aniline and acetone under irradiation of visible light.
Photocatalytic hydrogenation of nitrobenzene to aniline over tungsten oxide-silver nanowires.
Fu L, et al.
Materials Letters, 142, 201-203 (2015)
Viscosities of Binary Mixtures of Benzyl Acetate with Dioxane, Aniline, and m-Cresol.
Katti PK and Chaudhri MM.
Journal of Chemical and Engineering Data, 9(3), 442-443 (1964)
Abdessamad Grirrane et al.
Nature protocols, 5(3), 429-438 (2010-03-06)
This protocol describes the aerobic oxidation of aromatic anilines to aromatic azo compounds using gold (Au) nanoparticles supported on TiO(2) as a catalyst. Yields above 98% are achieved under a few bars of oxygen pressure. It should be noted that