Documenti fondamentali
603724
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Isopropyl iodide-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CHI13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
P. ebollizione
88-90 °C (lit.)
Densità
1.713 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC([13CH3])I
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1+1
FMKOJHQHASLBPH-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)