Documenti fondamentali
146870
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
96%
Sinonimo/i:
Enanthic acid, Oenanthic acid
Scegli un formato
100 ML
65,90 €
65,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
65,90 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Beilstein:
1744723
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
65,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
96%
Stato
liquid
Limite di esplosione
10.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.4221 (lit.)
P. ebollizione
223 °C (lit.)
Punto di fusione
−10.5 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.2419 g/100ml at 15 °C
DMF: soluble
DMSO: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ketonisation of heptanoic acid catalyzed by Mn, Ce and Zr oxides deposited on Al2O3, SiO2 and TiO2 has been studied[1].
Applicazioni
Heptanoic acid has been used as internal standard during gas chromatographic analysis of the butyl esters of volatile acids in microbial fermentation media[2].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Hexanoic acid purum, &#8805;98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
21530
Hexanoic acid
Hexanoic acid &#8805;98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W255904
Hexanoic acid
1-Heptanol 98%
Sigma-Aldrich
H2805
1-Heptanol
Dodecanoic acid 98%
Sigma-Aldrich
L556
Dodecanoic acid
Nonanoic acid &#8805;96%, FG
Sigma-Aldrich
W278408
Nonanoic acid
Octanoic acid &#8805;99%
Sigma-Aldrich
C2875
Octanoic acid
Decarboxylative coupling of heptanoic acid. Manganese, cerium and zirconium oxides as catalysts.
Glinski M and Kijenski J.
Applied Catalysis A: General, 190(1), 87-91 (2000)
J P Salanitro et al.
Applied microbiology, 29(3), 374-381 (1975-03-01)
A method for the preparation and gas chromatographic analysis of the butyl esters of volatile (C-1-C-7) and nonvolatile (lactic, succinic, and fumaric) acids in microbial fermentation media is presented. Butyl esters were prepared from the dry salts of the acids.
Carola Buccellati et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 317(2), 830-837 (2006-01-10)
Thromboxane (TX) A(2), prostacyclin (PGI(2)), and nitric oxide (NO) regulate platelet function and interaction with the vessel wall. Inhibition of TXA(2), implemented synthesis of PGI(2), and supply of exogenous NO may afford therapeutic benefit. 2NTX-99 [4-methoxy-N(1)-(4-trans-nitrooxycyclohexyl)-N(3)-(3-pyridinylmethyl)-1,3-benzenedicarboxamide], a new chemical entity
Dorrain Y Low et al.
Food & function, 6(8), 2464-2474 (2015-07-29)
Fruits (and vegetables) contain cellular structures that are not degraded by human digestive enzymes. Therefore, the structure of the insoluble fraction of swallowed fruits is mostly retained until intestinal microbial fermentation. In vitro fermentation of mango and banana cell structures
L Grislain et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 15(4), 339-345 (1990-10-01)
After oral administration of amineptine (7-[(10-11)-dihydro-5H-dibenzo(a,d)cycloheptane-5yl] amino heptanoic acid), an original tricyclic antidepressant, seven metabolites were isolated from urine and plasma of rat, dog and man. The metabolic pathways were similar for the three species studied. The two major pathways