43858
Heptanoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Enanthic acid, Oenanthic acid
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
10.1 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.4221 (lit.)
P. ebollizione
223 °C (lit.)
Punto di fusione
−10.5 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?