Documenti fondamentali
145785
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane
98%
Sinonimo/i:
Decyl bromide
Scegli un formato
100 G
33,30 €
500 G
63,30 €
2 KG
112,00 €
33,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
33,30 €
500 G
63,30 €
2 KG
112,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.18
Beilstein:
1735227
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
33,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
238 °C (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Bromodecane participates in alkylation of pentaerythritol and introduces two lipophilic groups in pentaerythritol[1]. It reacts with 1,2-dimethylimidazole to yield 1-decyl-2,3-dimethylimidazolium bromide[2].
Applicazioni
1-Bromodecane was used in the synthesis of ferrocene containing hexacatenar metallomesogen[3].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
1,1'-Disubstituted ferrocene containinghexacatenar thermotropic liquid crystals.
Seo JS, et al.
Journal of Materials Chemistry, 11(5), 1332-1338 (2001)
Omar F Hernández-Zepeda et al.
Frontiers in plant science, 9, 1076-1076 (2018-08-09)
Plants in more than 100 families secrete extrafloral nectar (EFN) to establish food-for-protection mutualisms with ants. Facultative ant-plants secrete EFN as a jasmonic acid (JA)-dependent response to attract generalist ants. In contrast, obligate ant-plants like the Central American "Swollen-Thorn Acacias"
Nusrat Jahan et al.
The Journal of organic chemistry, 74(20), 7762-7773 (2009-09-18)
Simple strategies for the synthesis of five series of cationic gemini surfactants and one series of zwitterionic gemini surfactants from pentaerythritol have been developed. Two lipophilic groups were introduced onto pentaerythritol by alkylation of the known compound, O-benzylidenepentaerythritol, with 1-bromooctane
Ibrahim Bou Malham et al.
Journal of colloid and interface science, 328(1), 166-171 (2008-10-07)
1-Decyl-2,3-dimethylimidazolium bromide (ddmimBr) has been synthesized by the reaction of 1,2-dimethylimidazole and 1-bromodecane. Micellization of ddmimBr surfactant in water (W) and water-ethanolamine (W-EA) with the weight percent of EA changing within the range 0-39.79%, has been investigated at 298.15 K.