Documenti fondamentali
8.01676
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromodecane, Decyl bromide
Scegli un formato
250 ML
46,40 €
46,40 €
Spedizione prevista il11 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
46,40 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-955-3
NACRES:
NA.22
46,40 €
Spedizione prevista il11 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
238 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 94 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.069 - 1.072
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup