142476
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
178 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C9H20O2/c1-3-5-6-9(4-2,7-10)8-11/h10-11H,3-8H2,1-2H3
DSKYSDCYIODJPC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup