260282
1,2-Pentanediol
96%
Sinonimo/i:
1, 2-Dihydroxypentane, 1, 2-Pentylene glycol, 4-Methyl-1 2-butanediol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
206 °C (lit.)
Densità
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(O)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-3-5(7)4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.