Documenti fondamentali
M24809
Sigma-Aldrich
4′-Methoxypropiophenone
≥99%
Scegli un formato
25 G
76,30 €
76,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
76,30 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
76,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5465 (lit.)
P. ebollizione
273-275 °C (lit.)
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Mence Najdoska-Bogdanov et al.
Natural product communications, 11(3), 423-429 (2016-05-14)
Two extraction methods for subsequent gas chromatographic (GC) determination of volatiles from freshly harvested and aged fennel fruit samples (Foeniculum vulgare Mill.,ssp. vulgare var. dulce) have been compared. Hydrodistillation followed by GC-FID and GC-MS analysis was used as a standard
Jiang Yan et al.
Science advances, 6(45) (2020-11-08)
Phenol is an important commodity chemical in the industry, which is currently produced using fossil feedstocks. Here, we report a strategy to produce phenol from lignin by directly deconstructing Csp2-Csp3 and C-O bonds under mild conditions. It was found that