134139
5-Methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
NSC 88872
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-2-3-10-9(4-7)8(6-12)5-11-10/h2-6,11H,1H3
ZTNQWTPWKNDRNF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Antimicrobial agents
- Anti-proliferative agents
- Antiandrogens effective against multiple clinically relevant androgen receptor mutants
- Anticancer agents
- Inhibitors of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase B
- Bovine viral diarrhea virus (BVDV) inhibitors
- Potent thermal sensitizing agents
- Analogues of marine alkaloid nortopsentin as anticancer agents
- β3-adrenergic receptor agonists
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)