262439
2-Methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Formyl-2-methylindole, NSC 11895
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
200-201 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1[nH]c2ccccc2c1C=O
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-9(6-12)8-4-2-3-5-10(8)11-7/h2-6,11H,1H3
CYZIVXOEJNAIBS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Fluorescent sensors (BODIPY)
- Antimicrobial agents against methicillin-resistant Staphylococcus aureus
- G protein-coupled receptor CRTh2 antagonists
- Inhibitors of PI3 kinase-α
- Antitubercular agents
- Anti-inflammatory agents
- Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase B
- Glucocorticoid receptor ligands
- Agents stimulating neurite outgrowth
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3