Vai a
511129
1-Methylindole-2-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Formyl-1-methylindole, NSC 106285
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
189,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
mp
81-85 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Cn1c(C=O)cc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-9(7-12)6-8-4-2-3-5-10(8)11/h2-7H,1H3
InChI key
IBNGPIOSWCMJGG-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylindole-2-carboxaldehyde may be used in the synthesis of indole-based melatonin analog hydrazone derivatives and (E)-5-((benzyloxy)methyl)-5-(((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)methyl)-3-((1-methyl-1H-indol-2-yl)methylene)dihydrofuran-2(3H)-one.
Reactant for preparation of:
  • Deazapurine isosteres from acylindoles via pyridine ring annulation
  • 2,4-dichlorocinnamohydroxamic acid analogs for enhancing pharmacokinetics of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Tetrahydrocarbazoles via organocatalytic cascade Friedel-Crafts alkylation/Michael addition/aromatization reaction
  • Azides, imines and amines via flow processes of amines and trimethylsilyl azide and aza-Wittig reaction
  • 3-indolylpyridinedicarbonitriles as anti-inflammatory agents
  • Bis(indolyl)methanes as antimicrobial and antioxidant agents
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
357987
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
81-85 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)