132756
1,2,4-Tribromobenzene
95%
Scegli un formato
40,11 €
Prezzo di listino57,30 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
40,11 €
Prezzo di listino57,30 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(Br)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
FWAJPSIPOULHHH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?