Documenti fondamentali
130877
Sigma-Aldrich
5-Aminoindan
95%
Sinonimo/i:
5-Indanamine
Scegli un formato
10 G
105,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
105,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
247-249 °C/745 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H11N/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3,10H2
LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Aminoindan was used in the synthesis of ligand 18/18 (2-(5-aminoindan)-6-(5-aminoindan)-4-chloro-s-triazine)[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
U D Palanisamy et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 746(2), 265-281 (2000-11-15)
A combination of rational design based on mimicking natural protein-carbohydrate interactions and solid-phase combinatorial chemistry has led to the identification of an affinity ligand which displays selectivity for the mannose moiety of glycoproteins. The ligand, denoted 18/18 and comprising a