Documenti fondamentali
A80009
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
99%
Sinonimo/i:
1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin
Scegli un formato
5 G
115,00 €
25 G
234,00 €
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
115,00 €
25 G
234,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Beilstein:
387264
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.590 (lit.)
P. ebollizione
275-277 °C/713 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)