Documenti fondamentali
13030
Sigma-Aldrich
2-(Benzoyloxymethyl)benzoic acid
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
2-(Hydroxymethyl)benzoic acid benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.25
Beilstein:
2131052
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
126-129 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O4/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
QDENBWUYSUBCID-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Benzoyloxymethyl)benzoic acid can be used to synthesize:
  • 2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride (BMBC) by reacting with oxalyl chloride. BMBC intermediate is utilized for the preparation of dimethyl 2-(benzoyloxymethyl)benzoylphosphonate by treating with trimethyl phosphite.[1]
  • 2-Benzoyloxymethylbenzoic acid 4-nitrophenyl ester by reaction with 4-nitrophenol via 2-benzoyloxymethylbenzoyl chloride formation.[2]
  • 2-[2-(Benzoyloxymethyl)benzamido]acetamide by treating with glycinamide and followed by addition of PCl3.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cyclisation reactions of 2-substituted benzoylphosphonates with trialkyl phosphites via nucleophilic attack on a carbonyl-containing ortho substituent
Cheong Y-K, et al.
Tetrahedron, 64(10), 2329-2338 (2008)
2-Acyloxymethylbenzoic acids. Novel amine protective functions providing amides with the lability of esters
Cain BF
The Journal of Organic Chemistry, 41(11), 2029-2031 (1976)