Documenti fondamentali
128414
Sigma-Aldrich
4′-Fluoropropiophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4C(O)C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5059 (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CCC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4′-Fluoropropiophenone was used in the preparation of 2-(4-fluorophenyl)-3-methylquinoxaline[1].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Padmavathy K, et al.
Tetrahedron Letters, 52(4) (2011)