127442
Aminomethanesulfonic acid
97%
Sinonimo/i:
(Aminomethyl)sulfonic acid, 1-Aminomethanesulfonic acid, Aminomethanesulfonic acid, Aminomethanesulphonic acid, aminomethylsulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
184 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NCS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO3S/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H,3,4,5)
OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can also be used to functionalize the surface of single-walled carbon nanotubes (SWCNT) or porous metal-organic frameworks (MOF) to introduce the sulfonic acid functional groups for the preparation of nanocomposites.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges