Documenti fondamentali
A5898
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzylphosphonic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid, P-[(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, [(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, p-Aminobenzylphosphonic acid
Scegli un formato
250 MG
83,20 €
1 G
313,00 €
83,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
83,20 €
1 G
313,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10NO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
83,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(CP(O)(O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10NO3P/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11)
NEKHKXMBGWNTOO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)