Documenti fondamentali
389803
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt
technical grade, 80%
Scegli un formato
5 G
75,60 €
100 G
143,50 €
75,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
75,60 €
100 G
143,50 €
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)3SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
75,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
80%
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
sulfonic acid
Stringa SMILE
[Na+].OCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h4H,1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
CSKVLUWCGPWCQR-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)