126349
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
98%
Sinonimo/i:
Homoveratronitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzylcyanide
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
171-178 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
62-63.5 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 430 nm; λem 511 nm (pH 7.1)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
COc1ccc(CC#N)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?