Documenti fondamentali
125075
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylaniline
98%
Sinonimo/i:
2-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorotoluene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.60
Beilstein:
774514
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 125075, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
223-225 °C (lit.)
Punto di fusione
7 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble
Densità
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloro-4-methylaniline was used in determination of aniline derivatives in environmental water samples using on-line combination of supported liquid membrane extraction and liquid chromatography[1]. It was also used in determination of amines in environmental water samples by gas chromatography–mass spectrometry[2].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fully automated on-line supported liquid membrane-liquid chromatographic determination of aniline derivates in environmental waters.
Norberg J, et al.
Chromatographia, 46(9-10), 483-488 (1997)
Miguel del Nogal Sánchez et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 404(6-7), 2007-2015 (2012-08-14)
We report a sensitive method for the determination of 15 aromatic amines in environmental water samples. They have been included in the list of priority pollutants in surface water by the European Union. The method is based on analyte enrichment