101702
4-Chloro-2-nitrotoluene
98%
Scegli un formato
38,29 €
Prezzo di listino54,70 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
38,29 €
Prezzo di listino54,70 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
239-240 °C/718 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?