123595
2,3-Benzofluorene
98%
Sinonimo/i:
11H-Benzo[b]fluorene, Isonaphthofluorene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
211-213 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble
Stringa SMILE
C1c2ccccc2-c3cc4ccccc4cc13
InChI
1S/C17H12/c1-2-6-13-11-17-15(9-12(13)5-1)10-14-7-3-4-8-16(14)17/h1-9,11H,10H2
HAPOJKSPCGLOOD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?