122947
4-Amino-9-fluorenone
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
Nc1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C13H9NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13(10)15/h1-7H,14H2
FFWCEONGEXZNFU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?