Documenti fondamentali
119865
Sigma-Aldrich
4′-Morpholinoacetophenone
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
96-98 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-10(14)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-15-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
AKQWEDMTPCAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′-Morpholinoacetophenone undergoes ruthenium catalyzed step-growth copolymerization with 1,3-divinyltetramethyldisiloxane to give high molecular weight copolymers[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Step-Growth Copolymerization of p-(Dialkylamino) acetophenones and. alpha.,. omega.-Dienes.
Guo H, et al.
Macromolecules, 28(13), 4714-4718 (1995)