Documenti fondamentali
678953
Sigma-Aldrich
4-(1-Piperidinyl)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
1-(4-Formylphenyl)piperidine
Scegli un formato
5 G
60,90 €
60,90 €
Prezzo di listino87,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
60,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
60,90 €
Prezzo di listino87,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
61-64 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C12H15NO/c14-10-11-4-6-12(7-5-11)13-8-2-1-3-9-13/h4-7,10H,1-3,8-9H2
ILJVPSVCFVQUAD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Anti-inflammatory agents
  • Piperidine incorporated α-aminophosphonates for antibacterial agents
  • 5-Hydroxyaurone derivatives as growth inhibitors against HUVEC and some cancer cell lines
  • NR2B selective NMDA receptor antagonists
  • Fulleropyrrolidines
  • Fluorophores for monitoring polymerization processes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Elitsa Pavlova et al.
European biophysics journal : EBJ, 44(8), 623-634 (2015-08-01)
The overproduction of free radicals and reactive oxygen species (ROS) has been proved as a basic damage mechanism and cause for oxidative stress. Their measurement is often hindered by the low signal. This could be resolved with the application of