183733
4′-(Imidazol-1-yl)acetophenone
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3