Documenti fondamentali
118710
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,4-pentadiene
99%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
56 °C (lit.)
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
DRWYRROCDFQZQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methyl-1,4-pentadiene forms an organotrifluoroborate reagent by cross-metathesis reaction with vinylboronate[1]. It reacts with bromo or iodo benzene in the presence of piperidine and palladium acetate-tri-o-tolylphosphine catalyst to give 1-phenyl-5-piperidino-3-alkenes[2].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jorge Esteban et al.
Organic letters, 10(21), 4843-4846 (2008-10-08)
The key C10-C26 fragment in a total synthesis of (-)-amphidinolide E has been prepared from an oxolane-containing C10-C17 segment (9, derived from L-glutamic acid) via a Julia-Kocienski reaction with aldehyde 3, followed by a Sharpless AD to obtain the desired
Palladium-catalyzed arylation and vinylation of 1, 4-dienes.
Bender DD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(7), 1278-1284 (1982)