Documenti
190403
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1-butene
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
505982
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
412 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
680 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. eboll.
56 °C (lit.)
Punto di fusione
−158 °C (lit.)
Densità
0.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Gas phase reaction of 2,3-dimethyl-1-butene with the OH radical has been investigated in the presence of NO.
Applicazioni
2,3-Dimethyl-1-butene was used to investigate the mechanism of the sulfur vulcanization of rubber.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sulfur Vulcanization of Simple Model Olefins Part III: Vulcanization of 2, 3-Dimethyl-2-Butene in the Presence of Different Metal Complexes.
Versloot P, et al.
Rubber Chemistry and Technology, 67(2), 263-279 (1994)
Products of the Gas-Phase Reactions of a Series of 1-Alkenes and 1-Methylcyclohexene with the OH Radical in the Presence of NO.
R Atkinson et al.
Environmental science & technology, 29(6), 1674-1680 (1995-06-01)