249904
3,3-Dimethylallyl bromide
technical grade, ~90%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-methyl-2-butene, Prenyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
~90%
Forma fisica
liquid
contiene
silver wool as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. eboll.
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
Densità
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- (±)-eldanolide
- 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan
- (±)-fumagillin, antibiotic isolated from Aspergillus fumigattus
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter