117641
3-Aminocrotononitrile
96%
Sinonimo/i:
3-Amino-2-butenenitrile, 3-Iminobutyronitrile, Diacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Solubilità
95% ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3